N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08904.03
L08904.06
L08904.03EA
39.1
EUR
L08904.03
L08904.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine
Purity: 98+%
CAS No.: 6368-20-3
Molecular Formula: C8H15NO5
Formula Weight: 205.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1874714
Optical Rotation: +3.5° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00063142
Formula:
C₈H₁₅NO₅ Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063142 Núm. CAS: 6368-20-3 |