N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08997.06
L08997.14
L08997.06EA
49.2
EUR
L08997.06
L08997.14
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid 99%
N-Carbobenzoxy-6-aminohexanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1947-00-8
Molecular Formula: C6H5CH2OCONH(CH2)5CO2H
Formula Weight: 265.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 2288508
MDL No.: MFCD00004423
Formula:
C₁₄H₁₉NO₄ Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004423 Núm. CAS: 1947-00-8 EINECS: 217-748-0 |