5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)ethanone
L09108.06
L09108.14
L09108.06EA
81.2
EUR
L09108.06
L09108.14
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Purity: 97+%
CAS No.: 30748-47-1
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 127111
MDL No.: MFCD00051952
Formula:
C₆H₈N₂OS MW: 156.21 g/mol Pto. de fusión: ∼ 268 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051952 Núm. CAS: 30748-47-1 |