N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Boc-D-leucine, Boc-D-Leu-OH
L09124.03
L09124.06
L09124.03EA
25.1
EUR
L09124.03
L09124.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 16937-99-8
Molecular Formula: C11H21NO4.xH2O
Formula Weight: 231.29(anhy)
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2331060
Optical Rotation: +25° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065583
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231.29 g/mol Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038294 Núm. CAS: 16937-99-8 |