6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09169.06
L09169.14
L09169.06EA
39.3
EUR
L09169.06
L09169.14
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1604-28-0
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Refractive Index: 1.5340
Odour: Pleasant
Boiling Point: 95-96°/20mm
Beilstein Reference: 1699937
MDL No.: MFCD00043647
Formula:
C₈H₁₂O Pto. Ebullición: 95…96 °C (20 mmHg) Densidad: 0,890 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043647 Núm. CAS: 1604-28-0 EINECS: 216-507-7 |