3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3',5,5'-Tetramethyl-1,1'-biphenyl
L09172.03
L09172.06
L09172.03EA
68
EUR
L09172.03
L09172.06
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥97%
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 97+%
CAS No.: 25570-02-9
Molecular Formula: C16H18
Formula Weight: 210.32
Melting Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1935931
MDL No.: MFCD00051910
Formula:
C₁₆H₁₈ Pto. de fusión: 47…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051910 Núm. CAS: 25570-02-9 |