N-Vinylphthalimide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09335.03
L09335.06
L09335.03EA
42.5
EUR
L09335.03
L09335.06
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
Purity: 99%
CAS No.: 3485-84-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Odour: Odourless
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 127880
MDL No.: MFCD00078446
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078446 Núm. CAS: 3485-84-5 EINECS: 222-473-4 |