4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09350.06
L09350.14
L09350.06EA
52.3
EUR
L09350.06
L09350.14
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2444-19-1
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2050596
MDL No.: MFCD00053304
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053304 Núm. CAS: 2444-19-1 EINECS: 219-479-4 |