Propargyl acrylate 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Prop-2-yn-1-yl acrylate
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 200 ppm
L09383.09
L09383.04
L09383.09EA
104
EUR
L09383.09
L09383.04
Propargyl acrylate 96% estabilizado
Propargyl acrylate
Stab. with ca 200ppm BHT
Purity: 96%
CAS No.: 10477-47-1
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Pungent
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1902961
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00078451
Formula:
C₆H₆O₂ MW: 110,11 g/mol Pto. Ebullición: 138 °C Densidad: 0,995 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078451 Núm. CAS: 10477-47-1 EINECS: 233-975-8 UN: 3272 ADR: 3,III |