Vinyl chloroacetate 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 2549-51-1
Molecular Formula: ClCH2CO2CH=CH2
Formula Weight: 120.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Pungent
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1741679
UN No.: UN2589
MDL No.: MFCD00045275
Formula:
C₄H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 136 °C Densidad: 1,190 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045275 Núm. CAS: 2549-51-1 EINECS: 219-834-3 UN: 2589 ADR: 6.1,II |