Hexaketocyclohexane octahydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
L09488.09
L09488.04
L09488.09EA
254
EUR
L09488.09
L09488.04
Hexaketocyclohexane octahydrate 99%
Hexaketocyclohexane octahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 527-31-1
Molecular Formula: C6O6.8H2O
Formula Weight: 312.20 (168.07anhy)
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 2091040
MDL No.: MFCD00149074
Formula:
C₆O₆·8H₂O MW: 312,18 g/mol Pto. de fusión: 90…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149074 Núm. CAS: 7255-28-9 EINECS: 208-412-4 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)