5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09531.03
L09531.06
L09531.03EA
59
EUR
L09531.03
L09531.06
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16687-60-8
Molecular Formula: C7H5N5O2
Formula Weight: 191.15
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 192840
MDL No.: MFCD00068729
Formula:
C₇H₅N₅O₂ Pto. de fusión: ∼ 223 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068729 Núm. CAS: 16687-60-8 |