Fast blue BB salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09704.03
L09704.06
L09704.14
L09704.03EA
39
EUR
L09704.03
L09704.06
L09704.14
Fast blue BB salt
Fast blue BB salt
CAS No.: 5486-84-0
Molecular Formula: C34H36Cl4N6O6Zn
Formula Weight: 831.89
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Odour: Odourless
Melting Point: ca 157° dec.
Beilstein Reference: 1845288
MDL No.: MFCD00074765
Formula:
C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn Pto. de fusión: ∼ 157 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00074765 Núm. CAS: 5486-84-0 EINECS: 226-817-4 |