1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
L09709.03
L09709.06
L09709.03EA
36.1
EUR
L09709.03
L09709.06
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98%
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Purity: 98%
CAS No.: 17938-13-5
Molecular Formula: C16H22Si2
Formula Weight: 270.53
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2840618
MDL No.: MFCD00135433
Formula:
C₁₆H₂₂Si₂ MW: 270,53 g/mol Pto. de fusión: 119…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135433 Núm. CAS: 17938-13-5 |