Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09811.14 L09811.22
L09811.14EA 82 EUR
L09811.14 L09811.22
Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Zinc-copper couple
CAS No.: 53801-63-1 Molecular Formula: Zn/Cu Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 419-420° UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00084851
Formula: CuZn
Pto. de fusión: 419…420 °C
Número MDL: MFCD00084851
Núm. CAS: 53801-63-1
ADR: 4.1,III