DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-β-Phenyllactic acid
L09854.03 L09854.06
L09854.03EA 32.9 EUR
L09854.03 L09854.06
DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
DL-3-Phenyllactic acid
Purity: 98+% CAS No.: 828-01-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 2209791 MDL No.: MFCD00065928
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,176 g/mol
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065928
Núm. CAS: 828-01-3
EINECS: 212-580-4