(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09855.03
L09855.06
L09855.14
L09855.03EA
26.5
EUR
L09855.03
L09855.06
L09855.14
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid 99%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Purity: 99%
CAS No.: 22204-53-1
Molecular Formula: C14H14O3
Formula Weight: 230.26
Odour: Odourless
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3591067
Optical Rotation: +66° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00010500
Formula:
C₁₄H₁₄O₃ Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010500 Núm. CAS: 22204-53-1 EINECS: 244-838-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6417 |