Propargyl acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Propargylacetate
L10031.06
L10031.14
L10031.06EA
43.7
EUR
L10031.06
L10031.14
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 627-09-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Characteristic
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1742046
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041601
Formula:
C₅H₆O₂ MW: 98.10 g/mol Pto. Ebullición: 124 °C Densidad: 0.989 Pto. de inflamación: 31 °C (88 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041601 Núm. CAS: 627-09-8 ADR: 3 III |