Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 456-56-4
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 2043134
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040839
Formula:
C₇H₅F₃S MW: 178,17 g/mol Pto. Ebullición: 140…142 °C Densidad: 1,249 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040839 Núm. CAS: 456-56-4 EINECS: 207-270-0 ADR: 3,III |