Methylhydrazine sulphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10122.06
L10122.14
L10122.06EA
73.3
EUR
L10122.06
L10122.14
Methylhydrazine sulphate 98%
Methylhydrazine sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 302-15-8
Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4
Formula Weight: 144.15
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 3693575
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00035423
Formula:
CH₆N₂ MW: 144.15 g/mol Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035423 Núm. CAS: 302-15-8 EINECS: 206-115-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,6086 |