Benzofuroxan 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10144.09
L10144.18
L10144.09EA
47.5
EUR
L10144.09
L10144.18
Benzofuroxan 98%
Benzofuroxan
Purity: 98%
CAS No.: 480-96-6
Molecular Formula: C6H4N2O2
Formula Weight: 136.11
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 125112
MDL No.: MFCD00005807
Formula:
C₆H₄N₂O₂ Pto. de fusión: 67…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005807 Núm. CAS: 480-96-6 EINECS: 207-559-1 |