Naringin hydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one hydrate, Naringenin 7-Rhamnoglucoside hydrate
L10163.09
L10163.18
L10163.09EA
28.5
EUR
L10163.09
L10163.18
Naringin hydrate 98%
Naringin hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10236-47-2
Molecular Formula: C27H32O14.xH2O
Formula Weight: 580.55(anhy)
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 102012
Optical Rotation: -90° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00149445
Formula:
C₂₇H₃₂O₁₄ MW: 598,55 g/mol Pto. de fusión: ∼ 166 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148888 Núm. CAS: 10236-47-2 EINECS: 233-566-4 Índice Merck: 14,6424 |