Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% estabilizado, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona 500 ppm
L10299.18
L10299.30
L10299.18EA
38.5
EUR
L10299.18
L10299.30
Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% estabilizado, tech.
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90%
CAS No.: 2399-48-6
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 88-89°/9mm
Beilstein Reference: 113115
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00014516
Formula:
C₈H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 88…89 °C (9 mmHg) Densidad: 1,030 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014516 Núm. CAS: 2399-48-6 EINECS: 219-268-7 UN: 3334 ADR: 9,III |