N-Acetyl-DL-alanine ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10329.06
L10329.14
L10329.06EA
23.3
EUR
L10329.06
L10329.14
N-Acetyl-DL-alanine ≥95%
N-Acetyl-DL-alanine
Purity: 97+%
CAS No.: 1115-69-1
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 774333
MDL No.: MFCD00037238
Formula:
C₅H₉NO₃ Pto. de fusión: 135…139 °C |
Número MDL:
MFCD00037238 Núm. CAS: 1115-69-1 EINECS: 214-229-0 |