Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Adipimidic Acid Dimethyl Ester Dihydrochloride
L10515.09
L10515.04
L10515.09EA
171
EUR
L10515.09
L10515.04
Dimethyl adipimidate dihydrochloride 97%
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 14620-72-5
Molecular Formula: C8H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 245.15
Melting Point: ca 215° dec.
MDL No.: MFCD00012573
Formula:
C₈H₁₆N₂O₂ MW: 245.14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012573 Núm. CAS: 14620-72-5 EINECS: 238-660-9 |