(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10551.06
L10551.03
L10551.06EA
91
EUR
L10551.06
L10551.03
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 98%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20972-36-5
Molecular Formula: C11H10O3
Formula Weight: 190.20
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 2691231
MDL No.: MFCD00075338
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ Pto. de fusión: 138…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075338 Núm. CAS: 20972-36-5 |