4,4'-Dimethoxychalcone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10585.09
L10585.18
L10585.09EA
62.1
EUR
L10585.09
L10585.18
4,4'-Dimethoxychalcone 99%
4,4'-Dimethoxychalcone
Purity: 99%
CAS No.: 2373-89-9
Molecular Formula: C17H16O3
Formula Weight: 268.32
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 1622293
MDL No.: MFCD00025815
Formula:
C₁₇H₁₆O₃ Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025815 Núm. CAS: 2373-89-9 |