4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10625.03
L10625.06
L10625.03EA
80.6
EUR
L10625.03
L10625.06
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 28466-21-9
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 99-105°
Beilstein Reference: 110739
MDL No.: MFCD00052883
Formula:
C₆H₁₁N₃ Pto. de fusión: 99…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052883 Núm. CAS: 28466-21-9 |