Diethylene glycol diacrylate ≥75% estabilizado, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 30.9 EUR
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% estabilizado, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 94 °C (0,2 mmHg)
Densidad: 1,118
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014939
Núm. CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III