2-Indanylacetic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
L10700.03 L10700.06
L10700.03EA 109 EUR
L10700.03 L10700.06
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 37868-26-1 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 2616409 MDL No.: MFCD00082653
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082653
Núm. CAS: 37868-26-1