Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10740.03
L10740.06
L10740.03EA
32.1
EUR
L10740.03
L10740.06
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 50703-06-5
Molecular Formula: C5H9NO2S.HCl
Formula Weight: 183.66
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3628640
MDL No.: MFCD00068022
Formula:
C₅H₉NO₂S·HCl Pto. de fusión: ∼ 158 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068022 Núm. CAS: 50703-06-5 EINECS: 256-726-5 |