1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10835.06
L10835.14
L10835.06EA
80.5
EUR
L10835.06
L10835.14
1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 3029-19-4
Molecular Formula: C17H10O
Formula Weight: 230.27
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 1874889
MDL No.: MFCD00004139
Formula:
C₁₇H₁₀O Pto. de fusión: 125…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004139 Núm. CAS: 3029-19-4 EINECS: 221-196-6 |