Benzyl methacrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methacrylic Acid Benzyl Ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
L10840.18EA
30.9
EUR
L10840.18
L10840.30
L10840.0B
Benzyl methacrylate 98% estabilizado
Benzyl methacrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2495-37-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 2045924
MDL No.: MFCD00053684
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 231…233 °C Densidad: 1,040 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053684 Núm. CAS: 2495-37-6 EINECS: 219-674-4 |