4-Vinylphenol solución ≥10% in propylene glycol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L10902.03 L10902.06
L10902.03EA 50.2 EUR
L10902.03 L10902.06
4-Vinylphenol solución ≥10% in propylene glycol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4470 Beilstein Reference: 506844 MDL No.: MFCD00017593
Formula: C₈H₈O
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00017593
Núm. CAS: 2628-17-3
EINECS: 220-103-6