Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L10917.03
L10917.06
L10917.03EA
44.7
EUR
L10917.03
L10917.06
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Purity: 99%
CAS No.: 38923-57-8
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 1753940
MDL No.: MFCD00026232
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg) Densidad: 0,999 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026232 Núm. CAS: 38923-57-8 EINECS: 254-189-1 |