Thymolphthalein complexon
Proveedor: Thermo Scientific
L10962.03
L10962.06
L10962.03EA
35.3
EUR
L10962.03
L10962.06
Thymolphthalein complexon
Thymolphthalein complexon
CAS No.: 1913-93-5
Molecular Formula: C38H44N2O12
Formula Weight: 720.78
Beilstein Reference: 1339087
MDL No.: MFCD00001619
Formula:
C₃₈H₄₄N₂O₁₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001619 Núm. CAS: 1913-93-5 EINECS: 217-627-2 |