DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, H-DL-Ala-OEt.HCl
L11020.06
L11020.14
L11020.06EA
52.1
EUR
L11020.06
L11020.14
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 617-27-6
Molecular Formula: C5H11NO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 3654425
MDL No.: MFCD00013018
Formula:
C₅H₁₂ClNO₂ MW: 153.606 g/mol Pto. de fusión: 84…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013018 Núm. CAS: 617-27-6 EINECS: 210-507-0 |