Pyranine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
L11252.06 L11252.14
L11252.06EA 49.5 EUR
L11252.06 L11252.14
Pyranine
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6 Molecular Formula: C16H7Na3O10S3 Formula Weight: 524.39 Beilstein Reference: 4107272 MDL No.: MFCD00037575
Formula: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
MW: 524.371 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037575
Núm. CAS: 6358-69-6
EINECS: 228-783-6