2-Ethynylpyridine 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con hidroquinona 0,01%
L11274.03 L11274.06 L11274.14
L11274.03EA 59.5 EUR
L11274.03 L11274.06 L11274.14
2-Ethynylpyridine 98% estabilizado
2-Ethynylpyridine
Stab. with 0.01% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 1945-84-2 Molecular Formula: C7H5N Formula Weight: 103.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Characteristic Boiling Point: 77-78°/14mm Beilstein Reference: 1098904 MDL No.: MFCD00041598
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,020
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041598
Núm. CAS: 1945-84-2