N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11306.06
L11306.14
L11306.06EA
42.5
EUR
L11306.06
L11306.14
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Purity: 95%
CAS No.: 18190-44-8
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 124744
MDL No.: MFCD00078332
Formula:
C₆H₉NO₃ Pto. de fusión: 59…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078332 Núm. CAS: 18190-44-8 |