Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
L11357.03
L11357.06
L11357.03EA
73.3
EUR
L11357.03
L11357.06
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175135-07-6
Molecular Formula: C9H8N2OS
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 153297
MDL No.: MFCD00052501
Formula:
C₉H₈N₂OS Pto. de fusión: 184…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052501 Núm. CAS: 175135-07-6 |