4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
L11362.03
L11362.MD
L11362.03EA
61.6
EUR
L11362.03
L11362.MD
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 312700-07-5
Molecular Formula: C18H14N2.HCl
Formula Weight: 294.79
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00082678
Formula:
C₁₈H₁₅ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082678 Núm. CAS: 312700-07-5 |