N-Benzylacrylamide 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11450.03
L11450.06
L11450.03EA
45.1
EUR
L11450.03
L11450.06
N-Benzylacrylamide 96%
N-Benzylacrylamide
Purity: 96%
CAS No.: 13304-62-6
Molecular Formula: CH2=CHCONHCH2C6H5
Formula Weight: 161.21
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2690053
MDL No.: MFCD00015333
Formula:
CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅ Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015333 Núm. CAS: 13304-62-6 EINECS: 603-701-5 |