4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
L11457.14
L11457.22
L11457.14EA
67.5
EUR
L11457.14
L11457.22
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Purity: 98%
CAS No.: 675-10-5
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: ca 186° dec.
Beilstein Reference: 113815
MDL No.: MFCD00006641
Formula:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 186 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006641 Núm. CAS: 675-10-5 EINECS: 211-619-2 |