3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2E)-4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L11467.06 L11467.14
L11467.06EA 31.8 EUR
L11467.06 L11467.14
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 6269-33-6 Molecular Formula: C10H7ClO3 Formula Weight: 210.62 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 2719881 MDL No.: MFCD00041465
Formula: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,62 g/mol
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041465
Núm. CAS: 6269-33-6