Allyl chloroacetate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloroacetic Acid Allyl Ester
L11531.06
L11531.14
L11531.06EA
28.1
EUR
L11531.06
L11531.14
Allyl chloroacetate 98%
Allyl chloroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2916-14-5
Molecular Formula: ClCH2CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 134.56
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1747000
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00058936
Formula:
C₅H₇ClO₂ MW: 134,56 g/mol Pto. Ebullición: 162…164 °C Densidad: 1,160 Pto. de inflamación: 61 °C (141 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058936 Núm. CAS: 2916-14-5 EINECS: 220-839-8 ADR: 6.1,III |