Propargyl methacrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 250 ppm
Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 13861-22-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 149-151°
Beilstein Reference: 906850
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048123
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 149…151 °C Densidad: 0,986 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00048123 Núm. CAS: 13861-22-8 EINECS: 237-599-5 UN: 3272 ADR: 3,III |