Hexyl methacrylate 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L11569.14
L11569.22
L11569.14EA
48.2
EUR
L11569.14
L11569.22
Hexyl methacrylate 97% estabilizado
Hexyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 142-09-6
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -57°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1754703
MDL No.: MFCD00015283
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: –57 °C Densidad: 0,885 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015283 Núm. CAS: 142-09-6 EINECS: 205-521-9 |