4-Vinylphenyl acetate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
L11601.09 L11601.04
L11601.09EA 69.8 EUR
L11601.09 L11601.04
4-Vinylphenyl acetate 95% estabilizado
4-Vinylphenyl acetate
Purity: 95% CAS No.: 2628-16-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 1862793 MDL No.: MFCD00075734
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Pto. Ebullición: 259…260 °C
Pto. de fusión: 7…8 °C
Densidad: 1.060
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075734
Núm. CAS: 2628-16-2
EINECS: 434-600-2