N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Morpholin-4-ylpropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, 3-(4-Morpholino)propionitrile, 3-(morpholin-4-yl)propanenitrile
L11664.06 L11664.14
L11664.06EA 29.7 EUR
L11664.06 L11664.14
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Cyanoethyl)morpholine
Purity: 98+% CAS No.: 4542-47-6 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 106-109°/7mm Beilstein Reference: 110425 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00006178
Formula: C₇H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 106…109 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 20…21 °C
Densidad: 1,037
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006178
Núm. CAS: 4542-47-6
EINECS: 224-894-9
ADR: 6.1,III